Learn More
Bismarck Brown Y MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427721 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11427721 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11427721 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215047380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Plasma stain used for staining mucine, cartilage, and goblet cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Bismarck Brown Y
Nota nome Plasma stain for mucin, cartilage and goblet cells
CAS 10114-58-6
Intervallo percentuale saggio ∽ 50%
Formula molecolare C18H20Cl2N8
Sinonimo 4,4-[1,3-PhenyleneBis(Azo)Bis]-1,3-Benzediamine Dihydrochloride, Basic Brown 1
Colore Orange
Quantità 100 g
InChI Key MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
IUPAC Name 4-[[3-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]benzene-1,3-diamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 419.314
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
Peso formulazione 419.3
Grado Not Available