Learn More
Bismarck Brown Y
Codice prodotto. 11402668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11402668 25 g 25g
11412668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11402668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16674.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10114-58-6 | C18H20Cl2N8 | 419.314 g/mol
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and cellosolve. Insoluble in acetone, carbon tetrachloride and benzene.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10114-58-6
Formula molecolare C18H20Cl2N8
Molecular Weight (g/mol) 419.314
Numero MDL MFCD00012977
InChI Key MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 21000
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
IUPAC Name 4-[[3-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]benzene-1,3-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bismarck Brown Y
Indice di Merck 14,1253
Informazioni di solubilità Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene.
Peso formulazione 419.32
Quantità 25 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismark Brown Y
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismark Brown Y