Learn More
Bismuth 2-ethylhexanoate, 99.99+%, 70% w/v in xylene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11344268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344268 5 g 5g
11324268 25 g 25g
11334268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11344268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67874-71-9
Formula molecolare C24H48BiO6
Molecular Weight (g/mol) 641.622
Numero MDL MFCD00043803
InChI Key MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC Name bismuth;2-ethylhexanoic acid
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth 2-ethylhexanoate
Quantità 5 g
Numero UN UN1307
Peso formulazione 638.61
Percent Purity ≥99.99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth 2-ethylhexanoate 70% w/v in xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.