Learn More
Bismuth 2-ethylhexanoate
Codice prodotto. 11354237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354237 5 g 5g
11374237 25 g 25g
11364237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036710.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67874-71-9
Formula molecolare C24H48BiO6
Molecular Weight (g/mol) 641.622
Numero MDL MFCD00043803
InChI Key MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC Name bismuth;2-ethylhexanoic acid
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth 2-ethylhexanoate
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Not miscible with water.
Peso formulazione 638.61
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.