Learn More
Bismuth, 99%, powder, -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10721365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10721365 500 g 500g
10165520 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10721365 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 318095000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9
Formula molecolare Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
Numero MDL MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pieces, bismuth, elemental, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, rod, powder, unii-u015tt5i8h, iii ion, shot, elongated, needles
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth
Colore Black
Nota nome 99.5%
Punto di fusione 271.0°C
Punti di ebollizione 1500.0°C
Densità 9.8000 g/mL
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Forma Powder
Formula lineare BI
Fieser 13,39
Indice di Merck 15, 1261
Peso formulazione 208.98
Percent Purity 99.5%