Learn More
Bismuth, AAS standard solution, Specpure™ Bi 1000μg/mL
Codice prodotto. 11339149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339149 100 mL 100mL
11306339 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088054.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-69-9 | Bi | 208.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9 , 7732-18-5
Formula molecolare Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
Numero MDL MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5%; Bismuth: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth, AAS standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid