Learn More
Bismuth hydroxide, tech.
Codice prodotto. 11343988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343988 250 g 250g
11333988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040397.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Hydrolysis of ribonucleic acid, absorbent | CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-43-0
Formula molecolare BiH3O3
Molecular Weight (g/mol) 260.00
Numero MDL MFCD00046188
InChI Key TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth hydroxide
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 250 g
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in acids.
Peso formulazione 260
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..