Learn More
Bismuth hydroxide
Codice prodotto. 10590764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590764 250 g Glass bottle 250g
10590574 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10590764 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393292500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-43-0
Formula molecolare BiH3O3
Molecular Weight (g/mol) 260.00
Numero MDL MFCD00046188
InChI Key TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth hydroxide
Punto di fusione 415.0°C
Colore White to Cream
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Identificazione Positive
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Bi(OH)3
Indice di Merck 15, 1267
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 260