Learn More
Bismuth(III) bromide, 97%
Codice prodotto. 13408688 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 13408688
Marca: Thermo Scientific Acros 447770250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-58-8
Formula molecolare BiBr3
Molecular Weight (g/mol) 448.69
InChI Key TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC Name tribromobismuthane
SMILES Br[Bi](Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 453°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) bromide
Punto di fusione 218°C
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 96 to 103% (Bi)
Formula lineare BiBr3
Indice di Merck 15,1262
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Peso formulazione 448.69
Percent Purity 97%
Imballaggio Glass bottle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth(III) bromide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement