Learn More
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15667550 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15667550
Marca: Honeywell Research Chemicals 95376250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5892-10-4
Formula molecolare CBi2O5
Molecular Weight (g/mol) 509.97
Numero MDL MFCD00010877
InChI Key MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC Name bis(oxobismuthanyl) carbonate
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) carbonate basic
Quantità 250 g
Formula lineare (BiO)2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 509.97g/mol
Percent Purity 80 to 82% (Bi basis) (KT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 6.86g/mL at 25°C