Learn More
Bismuth(III) chloride, 97+%, anhydrous
Codice prodotto. 10328490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10328490 25 g Glass bottle 25g
10512231 100 g Glass bottle 100g
10308663 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10328490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208830250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-60-2
Formula molecolare BiCl3
Molecular Weight (g/mol) 315.33
Numero MDL MFCD00003461
InChI Key JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC Name trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 447.0°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) chloride
Punto di fusione 230.0°C to 232.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore Beige to White or Gray
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare BiCl3
Fieser 07,24
Indice di Merck 15, 1264
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids, soluble in abs.alcohol, acetone and ethyl acetate
Peso formulazione 315.33
Percent Purity ≥97%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.75
Densità 4.7500g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.