Specifications
| Punti di ebollizione | 447.0°C |
| Materiale o nome chimico | Bismuth(III) chloride |
| Punto di fusione | 230.0°C to 232.0°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | Beige to White or Gray |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Chunks |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 4.75 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Argentometry) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.