Learn More
Bismuth(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11303327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11303327 100 g 100g
11393317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11303327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 017115.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts.Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-60-2
Molecular Weight (g/mol) 315.33
Numero MDL MFCD00003461
InChI Key JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC Name trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione ca 430°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Bismuth(III) chloride
Punto di fusione 230°C to 232°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Formula molecolare BiCl3
Informazioni di solubilità Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 315.34
Odore Irritating
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.75
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) chloride