Learn More
Bismuth(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11483790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483790 5 g 5g
11473790 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483790 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089485.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
It is used as a catalyst in organic chemistry. It is a good source of bismuth and is used to make other bismuth compounds. Also used as a catalyst and to make other bismuth salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-60-2
Formula molecolare BiCl3
Molecular Weight (g/mol) 315.33
Numero MDL MFCD00003461
InChI Key JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC Name trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione ∼430°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Bismuth (III) chloride
Punto di fusione 230°C to 232°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.75 g/mL
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,1262
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 315.34
Percent Purity 99.999%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..