Specifica
| Punti di ebollizione | 447°C |
| Punto di fusione | 230°C |
| CAS | 7787-60-2 |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | BiCl3 |
| Numero MDL | 3461 |
| InChI Key | JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.