Learn More
Bismuth(III) Chloride, TRC
Codice prodotto. 30342413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342413 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342413 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB497368500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Formula molecolare BiCl3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC Name bismuth;trichloride
Molecular Weight (g/mol) 315.34
Peso formulazione 313.8869