Learn More
Bismuth(III) Chloride, TRC
Codice prodotto. 30345067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345067 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345067 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4973682.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Formula molecolare BiCl3
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC Name bismuth;trichloride
Molecular Weight (g/mol) 315.34
Peso formulazione 313.8869