Learn More
Bismuth(III) iodide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Descrizione
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | ∼500°C |
| Materiale o nome chimico | Bismuth(III) iodide |
| Punto di fusione | 408°C |
| Colore | Gray to Black |
| Forma fisica | Lump/Powder |
| Quantità | 2 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,1269 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth(III) iodide, Puratronic
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..