Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 98%
Descrizione
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
Solubility
Soluble in dilute nitric acid solution, dilute acetic acid, glycerol and acetone. Insoluble in alcohol, ethyl acetateSoluble in acetone, acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Notes
Hygroscopic. Moisture sensitive. Incompatible with strong acids, strong reducing agents, strong oxidizing agents, powdered metals and organic materials.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bismuth (III) nitrate pentahydrate |
| Punto di fusione | 30°C (decomposition) |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 2.83 |
| Numero UN | UN1477 |
| Indice di Merck | 14,1271 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate. |
| Peso formulazione | 485.07 (394.99 Anhydrous) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..