Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10014003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10014003
Marca: Thermo Scientific Acros 315151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-06-0
Formula molecolare BiH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 485.07
Numero MDL MFCD00149157
InChI Key FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC Name bismuth;trinitrate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 80.0°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare Bi(NO3)3·5H2O
Indice di Merck 15, 1271
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 485.07
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.