Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 13418608 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13418608 100 g Flacone in plastica 100g
13428608 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13418608 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447561000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-06-0
Formula molecolare BiH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 485.07
Numero MDL MFCD00149157
InChI Key FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 80.0°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare Bi(NO3)3·5H2O
Indice di Merck 15,1271
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
IUPAC Name bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
Peso formulazione 485.07
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.