Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 13428608 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13428608 500 g Flacone in plastica 500g
13418608 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13428608 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447565000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-06-0
Formula molecolare BiH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 485.07
Numero MDL MFCD00149157
InChI Key FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 80.0°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare Bi(NO3)3·5H2O
Indice di Merck 15,1271
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
IUPAC Name bismuth;trinitrate;pentahydrate
Peso formulazione 485.07
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.