Specifica
| Punti di ebollizione | 1890°C |
| Materiale o nome chimico | Bismuth(III) oxide |
| Punto di fusione | 825.0°C |
| Nota nome | 99.9999% |
| CAS | 1304-76-3 |
| Colore | Gray to White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Gravità specifica | 8.9 |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% |
| Vedi altri risultati |