Learn More
Bismuth(III) oxide, 98+%, pure
Codice prodotto. 15289574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289574 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15289574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192620010
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1890°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) oxide
Punto di fusione 825.0°C
CAS 1304-76-3
Quantità 1 kg
Gravità specifica 8.9
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102%
Densità 8.9000g/mL
Formula molecolare Bi2O3
Formula lineare Bi2O3
Numero MDL MFCD00003462
Fieser 01,59
Indice di Merck 15,1273
Sinonimo Bismuth trioxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
InChI Key TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
IUPAC Name dibismuth(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 465.96
Peso formulazione 465.95
Percent Purity ≥98%
Grado Pure