Learn More
Bismuth(III) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10398340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10398340
Marca: Thermo Scientific Acros 208075000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-76-3
Formula molecolare Bi2O3
Molecular Weight (g/mol) 465.96
Numero MDL MFCD00003462
InChI Key TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bismuth trioxide
IUPAC Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1890°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) oxide
Punto di fusione 825.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Bi2O3
Fieser 01,59
Indice di Merck 15,1273
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 465.95
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 8.9
Densità 8.9000g/mL