Learn More
Bismuth(III) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10451441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10451441 100 g Flacone in plastica 100g
10398340 500 g Flacone in plastica 500g
11954161 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10451441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208071000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1304-76-3
Formula molecolare Bi2O3
Molecular Weight (g/mol) 465.96
Numero MDL MFCD00003462
InChI Key TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bismuth trioxide
IUPAC Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifications
Punti di ebollizione 1890°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) oxide
Punto di fusione 825.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 8.9
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Densità 8.9000g/mL
Formula lineare Bi2O3
Fieser 01,59
Indice di Merck 15,1273
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 465.95
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrapuro