Learn More
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. 11310879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11310879 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11310879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010658.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1304-76-3 | Bi{2}O{3}
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione ca 1890°C
Punto di fusione 817°C
CAS 1304-76-3
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare Bi{2}O{3}
Percent Purity 99.9995%