Learn More
Bismuth(III) oxyiodide, 98%, pure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15259866 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15259866 10 g 10g
15269866 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15259866 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453830100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7787-63-5
Formula molecolare BiIO
Molecular Weight (g/mol) 351.88
InChI Key FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
PubChem CID 6367235
IUPAC Name oxobismuth;hydroiodide
SMILES O=[Bi].I
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) oxyiodide
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula lineare IBi=O
Indice di Merck 15,127
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 351.88
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) oxyiodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.