Learn More
Bismuth(III) phosphate, 99%
Codice prodotto. 11328158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328158 250 g 250g
11338158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11328158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039380.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10049-01-1 | BiH3O4P | 306.97 g/mol
Bismuth(III) phosphate is used in treatment of renal cysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10049-01-1
Formula molecolare BiH3O4P
Molecular Weight (g/mol) 306.97
Numero MDL MFCD00049721
InChI Key SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
PubChem CID 9839429
SMILES [Bi+3].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Bismuth(III) phosphate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,1275
Informazioni di solubilità Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid
IUPAC Name bismuth(3+) phosphoric acid
Peso formulazione 303.95
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 6.32 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.