Learn More
Bismuth(Iii) Subnitrate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15690970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
Codice prodotto. 15690970
Marca: Honeywell-Fluka 10334250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of DAB, USP, 71-74% Bi basis (calc. on dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-85-4
Numero MDL MFCD00064844
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(Iii) Subnitrate
Nota nome Meets analytical specification of USP
Quantità 250 g
Formula lineare Bi5O(OH)9(NO3)4
Numero UN 1477
Peso formulazione 1461.99g/mol
Grado puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Imballaggio Flacone in plastica