Learn More
Bismuth(III) sulfate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15219876 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15219876 100 g 100g
15209876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15219876 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453851000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-68-0
Formula molecolare Bi2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 706.13
Numero MDL MFCD00036140
InChI Key BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC Name dibismuth;trisulfate
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) sulfate
Punto di fusione 405.0°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula lineare Bi2(SO4)3
Indice di Merck 15,1286
Peso formulazione 706.13
Percent Purity 99%
Grado Pure