Learn More
Bismuth(III) sulfate, 99%
Description
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
Solubility
Soluble in acid, insoluble in water and ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Bismuth(III) sulfate |
| Punto di fusione | 405°C (decomposition) |
| Quantità | 25 g |
| Densità | 5.08 |
| Formula lineare | Bi2(SO4)3 |
| Indice di Merck | 14,1286 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in acid,insoluble in water and ethanol. |
| Peso formulazione | 706.13 |
| Percent Purity | 99% |
Safety and Handling
- Bismuth(III) sulfate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..