Learn More
Bismuth(III) telluride, Gray powder, 99.98% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 044077.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1304-82-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3284 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 100g |
---|
Identificatori chimici
1304-82-1 | |
Bi2Te3 | |
MFCD00014201 |
Specifica
Bismuth(III) telluride | |
99.98% (Metals basis) | |
MFCD00014201 | |
800.76 | |
Odorless | |
573°C |
1304-82-1 | |
Bi2Te3 | |
Insoluble in water. | |
Powder | |
Gray | |
100g |