Learn More
Bismuth(III) tert-pentyloxide, 97+%
Codice prodotto. 11339567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11339567 1 g 1g
11349567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041203.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 124687-44-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124687-44-1
Numero MDL MFCD00151666
Sinonimo Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) tert-pentyloxide
Punto di fusione 180°C (decomposition)
Colore Gray
Punti di ebollizione 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Formula lineare Bi(OC5H11)3
Quantità 1 g
Numero UN UN3181
Peso formulazione 470.41
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) tert-pentyloxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.