Learn More
Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15466055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466055 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018143.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot
Nota nome Alloy 136
Punto di fusione 58°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00210606
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead