Learn More
Bismuth ingot/button, ^=36mm (1.4in) dia x 8mm (0.3in) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15404945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404945 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15404945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045102.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth ingot/button
Colore Gray
Nota nome ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-69-9
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈60g/piece
Forma Pieces
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Bi
Numero MDL MFCD00134033
Sinonimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
IUPAC Name bismuth
Molecular Weight (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Percent Purity 99.9%