Learn More
Bismuth needles, 1-5cm (0.4-2in) long, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331158 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11331158 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010109.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth needles
Nota nome 1 to 5cm (0.4 to 2 in.) long
CAS 7440-69-9
Quantità 2 kg
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Bi
Numero MDL MFCD00134033
Sinonimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
IUPAC Name bismuth
Molecular Weight (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Percent Purity 99.998%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.