Learn More
Bismuth needles, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364228 100 g 100g
11344228 500 g 500g
11354228 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11364228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041485.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9
Formula molecolare Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
Numero MDL MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth
Colore Gray
Aspetto Gray needles
Quantità 100 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Needle