Learn More
Bismuth Nitrate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 80°C |
| Punto di fusione | 30°C |
| CAS | 10035-06-0 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | BiN3O9·5H2O |
| Numero MDL | 149157 |
| Peso formulazione | 485.07g/mol |