Learn More
Bismuth Subsalicylate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Bismuth Subsalicylate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3 |
| Peso formulazione | 361.9992 |
| Percent Purity | >95% |