Learn More
Bismuth Tin eutectic lump, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11381819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381819 25 g 25g
11371819 100 g 100g
11361819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11381819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012480.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Tin eutectic lump
Punto di fusione 138°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:Sn; 58:42 wt%
Quantità 25 g
Forma Lump
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00143771
Percent Purity 99.95%