Learn More
Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11300058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11300058 25 mL 25mL
11310058 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11300058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042840.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 338391-61-0
Formula molecolare C21H49BiO7Ti
Numero MDL MFCD01865878
Sinonimo bismuthane titanium, bismuth-titanium 1/1, bismuth, compd. with titanium 1:1, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth titanium isopropoxide
Colore Yellow
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula lineare BiTi[OCH(CH3)2]7
Quantità 25 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 670.48
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth titanium isopropoxide