Learn More
Bisoprolol Fumarate EP Impurity S, Mikromol™
Codice prodotto. 30460725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460725 4 x 25 mg 100mg
17943026 25 mg 25mg
17902066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460725 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0460.1400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bisoprolol Fumarate EP Impurity S, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Nomi componenti o analita 4-Hydroxybenzaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 122.0368 g/mol