Learn More
Bisoprolol Fumarate, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Bisoprolol fumarate |
| CAS | 104344-23-2 |
| Nomi componenti o analita | Bisoprolol fumarate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Show More |