Learn More
Bisoprolol Fumarate, Mikromol™
Codice prodotto. 17993636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17993636 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0460.080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bisoprolol Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Nomi componenti o analita Bisoprolol fumarate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
InChI Formula InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 766.9582
Quantità 250 mg
Peso formulazione 766.4616 g/mol