Learn More
Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324411 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324411 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10655525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
CAS 13080-86-9
Nomi componenti o analita Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C27 H26 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether
InChI Formula InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
IUPAC Name 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]aniline
Molecular Weight (g/mol) 410.507
Quantità 10 mg
Peso formulazione 410.199 g/mol