missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt, TRC

Codice prodotto. 30133990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133990 250 mg 250mg
30012445 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB519515250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 10040-44-5
Formula molecolare C15 H14 O8 S2 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 432.38
Sinonimo Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, bis(hydrogen sulfate) disodium salt (8CI), Sodium S,S'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene] disulfate (2:1), Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
IUPAC Name disodium;[4-[2-(4-sulfonatooxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] sulfate
SMILES [Na+].[Na+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2

Specifica

Materiale o nome chimico Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H16O8S2.2Na/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 431.9925
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.