Learn More
Bisphenol A-d6, TRC
Codice prodotto. 30348672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348672 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30348672 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB51949750MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol A-d6
CAS 86588-58-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 2H6 H10 O2
Quantità 50 mg
Sinonimo Phenol, 4,4'-[1-(methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis-, 4,4'-[1-(Methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis[phenol], 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane, 4,4'-Isopropylidenediphenol (isopropyl-D6), Bisphenol A (propane-D6), Bisphenol A (dimethyl-D6)
InChI Formula InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 234.32
Peso formulazione 234.1527
Percent Purity >95
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.