Learn More
Bisphenol A diglycidyl ether resin
Codice prodotto. 11343696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11343696 25 g 25g
11353696 100 g 100g
11363696 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343696 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14817.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
Solubility
Soluble in 100% ethanol, dimethyl sulfoxide (100 mM), dimethyl formamide, chloroform, methanol, and ethanol (50 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1675-54-3
Formula molecolare C21H24O4
Molecular Weight (g/mol) 340.419
Numero MDL MFCD00080480
InChI Key LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
PubChem CID 2286
ChEBI CHEBI:34578
IUPAC Name 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol A diglycidyl ether
Densità 1.17
Indice di rifrazione 1.573
Quantità 25 g
Beilstein 299026
Informazioni di solubilità Soluble in 100% ethanol,dimethyl sulfoxide (100 mM),dimethyl formamide,chloroform,methanol,and ethanol (50 mM). Insoluble in water.
Peso formulazione 340.42
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bisphenol A diglycidyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A diglycidyl ether