Learn More
Bisphenol A, TRC
Codice prodotto. 30040354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040354 10 g 10g
17919629 100 mg 100mg
18043310 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30040354 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB51949510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-05-7
Formula molecolare C15 H16 O2
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Sinonimo Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- (8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol], (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-phenylol)propane, 2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Isopropylidenebis[phenol], 4,4'-Isopropylidenediphenol, 4,4'-Methylethylidenebisphenol, B 0494, BPA, BPA 154, BPA 157, BPA-M, Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A, Dian, Diano, Diphenylolpropane, HT 3082, Hidorin F 285, Hidorin F 568, Ipognox 88, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 1767, NSC 17959, Parabis, Parabis A, Pluracol 245, Rikabanol, p,p'-Bisphenol A, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, p,p'-Isopropylidenebisphenol, p,p'-Isopropylidenediphenol, β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
IUPAC Name 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol A
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Peso formulazione 228.115
Percent Purity >95%